Drukuj
Avantor® ACE®, łącznik kolumn kapilarnych i nanokolumnowych
Dostawca: VWR
ACE® Avantor® ACE®
C0003EA 414 PLN
C0003
Avantor® ACE®, łącznik kolumn kapilarnych i nanokolumnowych
Okucia i złącza
Avantor® ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for making similar LC connections.