Drukuj
Płaskie zatyczki lub zatyczki do probówek wirówkowych VWR®
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
525-0924EA 247 PLN
525-0924 525-0923
Płaskie zatyczki lub zatyczki do probówek wirówkowych VWR®
Nakrętki Nakrętki do probówek
Zamknięcia do używania z 50ml probówkami VWR Nie sterylne Nie nadające się do autoklawowania