Drukuj
Pionowe zamrażarki ultraniskotemperaturowe, -86 °C, VWR®
471-1142EA 57150 PLN
VWRI471-1142
Pionowe zamrażarki ultraniskotemperaturowe, -86 °C, VWR®
Pionowe zamrażarki zaprojektowane pod kątem ochrony próbek i prostej obsługi. Wszystkie zamrażarki szafowe wyposażone są w wygodny system kontroli i monitorowania na poziomie oczu.
  • Ciężka, walcowana na zimno konstrukcja szafy ze stali pomalowanej proszkowo, odpornej na odpryski i rdzę
  • Cztery wewnętrzne drzwi zmniejszają utratę zimnego powietrza i poprawiają odzyskiwanie temperatury po otwarciu drzwi
  • Izolacja: Pianka poliuretanowa dmuchana HFC o wysokiej gęstości (127 mm)
  • Solidne półki ze stali nierdzewnej (regulowane w odstępach co 25 mm, maks. pojemność: 45,4 kg)
  • Uszczelki maksymalizują temperaturę szafy i działają w celu wyeliminowania gromadzenia się szronu
  • Obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej klamce kompatybilnej z kłódką ze zintegrowanym zamkiem na klucz
  • 2-calowe kółka z blokadą dla łatwej instalacji na rolkach
  • Jasny, czytelny wyświetlacz temperatury pokazuje aktualną i (opcjonalnie) temperaturę sondy próbki
  • Chłodziwo: Pierwszy etap R-404a; drugi stopień R-290. FR508-b
  • Kontroler informacji do uproszczonej kontroli i monitorowania
  • Interfejs RS485
  • Możliwość podłączenia opcjonalnego rejestratora temperatury (7 dni) i rejestratora danych
Zakres temperatury: -50 do -86 °C
Certyfikaty: Certyfikaty wymagane przepisami: UL, cUL, CE.