Drukuj
VWR®, Zamrażarki pionowe do bardzo niskich temperatur, -40 °C
Dostawca: VWR
VWR®
VWRU10160-750 VWRU10160-748
VWR®, Zamrażarki pionowe do bardzo niskich temperatur, -40 °C
Zamrażarki Zamrażarki niskotemperaturowe
Pionowe zamrażarki zaprojektowane pod kątem ochrony próbek i prostej obsługi.
  • Obudowa zamrażarki wykonana z grubej stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo, odpornej na odpryski i rdzę
  • Cztery wewnętrzne drzwi ograniczają utratę zimnego powietrza i ułatwiają wyrównanie temperatury po otwarciu drzwi
  • Izolacja: pianka PU o wysokiej gęstości, (127 mm)
  • Solidne półki ze stali nierdzewnej (regulowane co 25 mm, maks. udźwig: 45,4 kg)
  • Uszczelki utrudniają wymianę powietrza i eliminują gromadzenie się szronu
  • Obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej, kompatybilnej z kłódką klamce ze zintegrowanym zamkiem na klucz
  • 2-calowe kółka z blokadą
  • Jasny, czytelny wyświetlacz temperatury pokazuje rzeczywistą i (opcjonalnie) temperaturę sondy
  • Rodzaj czynnika chłodniczego: R 404-A
  • Information controller for simplified control and monitoring
  • Interfejs RS485
  • Możliwość podłączenia opcjonalnego rejestratora temperatury (7 dni) oraz opcjonalnego rejestratora danych
Zakres temperatury: Od −10 do −40°C
Certyfikaty: Certyfikaty: UL, cUL, CE