Łatwe do odczytania karty, które idealnie nadają się do użycia z butelkami, chemikaliami, plastikowymi torebkami, elektroniką, eksykatorami i pojemnikami do przechowywania. Kolor zmienia się z niebieskiego na lawendowy co 10% RH.
- Wskazuje zarówno aktualną wilgotność powietrza, jak i maksymalną osiągniętą wilgotność
- Monitoruj poziom wilgotności w przesyłkach, optyce i opakowaniach
- Łatwe do odczytania karty
- Wskaźnik pamięci jest nieodwracalny
- Dokładnie monitoruj poziomy wilgotności
- Indywidualnie zamknięte w przezroczystej torebce chroniącej przed wilgocią
Maksymalny zakres pamięci (najwyższa wilgotność w ciągu 24h) - 50 do 90% RH. Błękitne kryształy rozpuszczające się ze wzrostem RH o 10%. Znacznik wilgotności jest nieodwracalny. Odczyt z dokładnością do ±5% RH przy 24°C (75°F).
Podwójny zakres to pamięć aktualna i maksymalna. Aktualny zakres to wilgotność względna od 0 do 100%. Kolor zmienia się z niebieskiego na lawendowy co 10% RH. Indykator zmieniający zabarwienie wraz ze wzrostem lub spadkiem RH. Odczyt z dokładnością do ±5% RH przy 24°C (75°F).
Każda karta jest indywidualnie zamknięta w przezroczystej torebce chroniącej przed wilgocią ze środkiem osuszającym Humidity Sponge™, aby utrzymać kartę w stanie suchym i zapewnić dłuższy okres przydatności do użycia.
Certyfikaty: Zgodne z normą ISO/IEC 17025:2005 (1750.01)
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem Traceable®.