Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Multimetr cyforwy, automatyczna zmiana zakresów, Traceable®
Dostawca: VWR Collection
Traceable®
620-1920EA 269 PLN InStock
620-1920 VWRU23609-210
Multimetr cyforwy, automatyczna zmiana zakresów, Traceable®
Liczniki prądu Multimetry cyfrowe
This multimeter has been designed specifically for checking the electrical functions of scientific equipment in laboratories. It helps to save money and time by eliminating costly repairs. Ideal for testing batteries, fuses, recorder outputs, cables, wall plugs, probes, printed circuit boards, and complex electronic instrumentation.
  • Features an audible beep for checking continuity, ensuring instant detection of shorts/opens in probes, cables, or circuit boards
  • Meter instantly displays the correct value by automatically selecting the proper range
  • Four-digit, 3/8-inch-high LCD shows the exact resistance or voltage unit and indicates negative polarity with a minus sign
  • Unit ranges are from 1 millivolt to 400 volts AC/DC and 0.1 to 2,000,000 ohms
  • Accuracy is 2 units, or 2% of the reading
  • Sampling rate is twice a second
  • Intuitive operation makes directions almost unnecessary
Certyfikaty: Compliance with Traceable® certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Informacja o dostawie: Supplied with case, batteries, pair of needle probes, pair of alligator probes, instructions and Traceable® certificate.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość