Drukuj
Zestaw adapterów
Dostawca: Cytiva
PSA410EA 246 PLN
PSA410
Zestaw adapterów
Zasilacze
Connects 4 mm output jack to 4 mm high voltage leads.
Note that this adaptor kit is not CE compliant.
Informacje do zamówienia: Supplied with Allen wrench.