Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Szafy do bezpieczengo przechowywania, podstołowe, typ UB-ST-90, UB-line
Dostawca: asecos
Under bench cabinets with wing doors. Fire resistance: 90 minutes
  • Safety - right drawer standard fitted with earthing wire incl. clamp, both drawer with seal welded sump and self-closing in the event of fire
  • Drawers are lockable with cylinder lock and remain open in any position
  • Flexible and mobile – castors with plinth optionally available
  • Integrated air ducts ready for connection (NW 75) to a technical exhaust system technical ventilation of under
Certyfikaty: EN 14727 conformity (laboratory furniture), GS approval, CE conformity. Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Informacja o dostawie Supplied without interior equipment packages. Interior equipment packages need to be ordered in addition. Please check www.vwr.com or contact VWR sales officefor further information. Delivery prices available upon request.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Szer.xGłęb.xWys. Szer.×Głęb.xWys. wewn. Drzwi Waga Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Under bench safety cabinet, type 90, without interior equipment, UB-LINE, model UB90.060.110.050.ST
Body light grey and doors: light grey RAL 7035
1102×502×600 mm 979×382×502 mm 1 wing door, 1 drawer incl. sumps (sheet steel) 160 kg 1 MSGA30433001
Szafa podblatowa, typ 90, bez wyposażenia wewnętrznego, UB-LINE, model UB90.060.110.2ST
Obudowa oraz drzwi w kolorze jasno szarym RAL 7035
1102×574×600 mm 979×452×502 mm 1 drzwi skrzydłowe, 1 szuflada z wannami wychwytowymi (blacha stalowa) 180 kg 1 135-2028
Under bench safety cabinet, type 90, without interior equipment, UB-LINE, model UB90.060.140.050.S2T
Body light grey and drawer/doors: light grey RAL 7035
1402×502×600 mm 1279×382×502 mm 2 wing door, 1 drawer incl. sumps (sheet steel) 205 kg 1 MSGA30411001
Under bench safety cabinet, type 90, without interior equipment, UB-LINE, model UB90.060.140.S2T
Body light grey and drawer/doors: light grey RAL 7035
1402×574×600 mm 1279×452×502 mm 2 wing door, 1 drawer incl. sumps (sheet steel) 230 kg 1 MSGA30410001
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość