Drukuj
Beczki z wąską szyjką
Dostawca: Lamaplast
LAMA205EA 186 PLN
LAMA205 LAMA207
Beczki z wąską szyjką
Beczki, Beczki, Bębny
HDPE, narrow neck
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Stackable
  • Self sealing caps with total polyurethrane foam gasket
Ideal for use with foods.