Drukuj
Dozowniki do filmu uszczelniającego
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
631-1139EA 312 PLN
631-1139 631-1138 631-1137
Dozowniki do filmu uszczelniającego
ABS dispenser designed to store, dispense and cut Parafilm™, tape, labels and Tough-Tags™.
  • Design incorporates a safety razor
  • Slides and cuts with no danger to fingers
  • Holds one or two 50 mm (2") rolls, or one 100 mm (4") roll