Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tabletki do dezynfekcji
Dostawca: ELGA LabWater
These disinfectant tablets sanitises tubing or pipe work to remove bacteria, reduce bio film and protect the system against bacterial growth.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Disinfectant tablets 12/pack 12 ELGACT3
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość