Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Okulary ochronne, uvex super f OTG
Dostawca: Uvex
Super f OTG
Okulary ochronne Super f OTG łączą w sobie wszystkie zasady bezpieczeństwa współczesnych z zaletami najnowszych technologii soczewek.
  • Ultra lekkie
  • Wąskie ramiona z miękkimi końcówkami do bezućiskowego dopasowania
  • Kompatybilne z nausznikami i kaskami bezpieczeństwa
  • Pasują na większość okularów korekcyjnych
Dobrze nadają się do każdej sytuacji, mogą być używane przez noszących okulary korekcyjne.
Certyfikaty: EN 166, EN 170
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Soczewki Kolor Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Anty-UV (5-2,5), odporne na zarysowania i chemikalia PC szare Czarny 1 111-1873
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość