Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-CDCP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Dostawca: Abgent
Type: Primary
Antigen: CDCP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
400 µl ABGEAP16364B
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol CDCP1
Antigen name CUB domain containing protein 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CD318, SIMA135, TRASK
Amino acid number 704 to 732
Gene ID 64866
Epitope C-terminal
Stężenie 0.64
Immunogen This CDCP1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 704-732 amino acids from the C-terminal region of human CDCP1.
Molecular Weight 92.932 kDa
Purification Protein A & Peptide affinity purification
Sequence PKKFQKGRKDNDSHC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Shipping Temperature 4 °C
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość