Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Anti-RPF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Dostawca: Abgent
Type: Primary
Antigen: RPF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human



Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
400 µl ABGEAP18669B
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Antigen symbol RPF2
Antigen name Ribosome production factor 2 homolog
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms bA397G5.4, BXDC1
Amino acid number 272 to 299
Gene ID 84154
Epitope C-terminal
Stężenie 0.57
Immunogen This RPF2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 272-299 amino acids from the C-terminal region of human RPF2.
Molecular Weight 35.583 kDa
Purification Protein A & Peptide affinity purification
Sequence RPAERITEDHEKKC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Shipping Temperature 4 °C
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość