Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-NAA60 Rabbit Polyclonal Antibody
Dostawca: Abgent
Type: Primary
Antigen: NAA60
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
400 µl ABGEAP18377C
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol NAA60
Antigen name N(alpha)-acetyltransferase 60, NatF catalytic subunit
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms HAT4, NAT15
Amino acid number 133 to 160
Gene ID 79903
Epitope internal
Stężenie 0.65
Immunogen This NAT15 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 133-160 amino acids from the Central region of human NAT15.
Molecular Weight 27.451 kDa
Purification Protein A & Peptide affinity purification
Sequence NFYENRDFKQHHYC
Storage Buffer pH 7,4
Storage temperature Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at – 20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
Shipping Temperature 4 °C
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość