Drukuj
Olej zanurzeniowy
Dostawca: Zeiss
ZEIS4449640000000EA 3390 PLN
ZEIS4449640000000 630-0340
Olej zanurzeniowy
Barwniki Microscopy and staining reagents
Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
  • Halogen-free
  • Fluorescence free