Drukuj
VWR® Montreal, okulary ochronne
Dostawca: VWR
VWR® Montreal
111-1839EA 48.75 PLN
111-1839
VWR® Montreal, okulary ochronne
Gogle
Ergonomicznie zaprojektowane gogle o szerokim polu widzenia ze współwtryskiwaną oprawką zapewniają panoramiczny widok 180°. Soczewka PC, oprawka PP (część twarda) i AES Santoprene (część miękka), opaska poliestrowo-gumowa.
  • Pośrednia wentylacja chroni przed zaparowaniem.
  • Dostosowany do ekstremalnych warunków temperaturowych.
  • Zaprojektowane w celu optymalnego dopasowania do wszystkich konturów twarzy.
  • Łatwa wymiana soczewek w 4 krokach
Certyfikaty: Zgodny z: EN 166:2001; EN 166 3 9 BT CE (ramka); VWR® 1 BT 9 (soczewki)