Drukuj
Aluminum phosphate ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
10628.14EA 3100 PLN
10628.14 10628.06
Aluminum phosphate ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Aluminum phosphate
Formuła: AlPO₄
MW: 121,951 g/mol
Temp. topnienia: >1500 °C
Gęstość: 2,566
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003430
Numer CAS: 7784-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-056-9
ADR: 8,III