Drukuj
Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Scientific
11186.14EA 768 PLN
11186.14 11186.22
Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Formuła: C₆H₉O₆Y·4H₂O
MW: 338,10 g/mol (266,04 anhy)
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 1,5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013048
Numer CAS: 85949-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 245-612-0