Drukuj

Molybdenum(VI) fluoride

Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo

22713.18EA 18750 PLN
22713.18
Molybdenum(VI) fluoride
Molybdenum(VI) fluoride
Formuła: F₆Mo
MW: 209,94 g/mol
Temp. Wrzenia: 37 °C
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 2,3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014220
Numer CAS: 7783-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-026-5
ADR: 6.1,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR