Drukuj
Ceramiczne rurki ochronne, jeden koniec zamknięty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
30052.DYEA 1510 PLN
30052.DY 30044.DY 30052.DU 30052.EE 30044.EE
Ceramiczne rurki ochronne, jeden koniec zamknięty
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Pure Al2O3 Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.