Drukuj
Nikiel on silica-alumina for use as a catalyst
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
31276.14EA 267 PLN
31276.14 31276.22 31276.06
Nikiel on silica-alumina for use as a catalyst
Nikiel
Formuła: Ni
MW: 58,69 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,II