Drukuj
Rury do cewek grzewczych, ceramiczne
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33205.DMEA 1270 PLN
33205.DM 33205.DR
Rury do cewek grzewczych, ceramiczne
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.