Drukuj
pallad 0,5% on alumina, grudki 3.18 mm (0.125 in), reduced
Dostawca: Thermo Scientific
38786.14EA 3110 PLN
38786.14 38786.22
pallad 0,5% on alumina, grudki 3.18 mm (0.125 in), reduced
Palladium
Formuła: Pd
MW: 106,420 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3