Drukuj
Barium molybdenum oxide ≥99.9% (metals basis excluding Sr)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
40205.22EA 1570 PLN
40205.22
Barium molybdenum oxide ≥99.9% (metals basis excluding Sr)
Barium molybdenum oxide
Applications: Electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings
Formuła: BaMoO₄
MW: 297,28 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 1600 °CC
Gęstość: 4,98
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014182
Numer CAS: 7787-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-111-7
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III