Drukuj
Copper(II) ethylacetoacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
41489.04EA 259 PLN
41489.04 41489.09 41489.18 41489.30
Copper(II) ethylacetoacetate ≥97%
Copper(II) ethylacetoacetate
Formuła: (CH₃CH₂CO₂CHCOCH₃)₂Cu
Temp. topnienia: 192 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017759
Numer CAS: 14284-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 238-181-5