Order Entry
Rhodium 5% on activated carbon, paste C101023-5
Rhodium 5% on activated carbon, paste C101023-5
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 44863.04
    2 g
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 2 g
    1 * 2 g - 2 240 zł
    2 240 zł
    1 * 2 g
       2 240 zł
    Supplier Article Number: 44863.04
    Local Article Number: ALFA44863.04
  • 44863.09
    10 g
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 10 720 zł
    10 720 zł
    1 * 10 g
       10 720 zł
    Supplier Article Number: 44863.09
    Local Article Number: ALFA44863.09