Sodium potassium (K₂Na)-silica gel 35 - 40% alkali metal in silica gel Stage I
|
Niebezpieczeństwo
|
44890.14EA
1520
PLN
44890.14
44890.06
Sodium potassium (K₂Na)-silica gel 35 - 40% alkali metal in silica gel Stage I
Sodium potassium (K₂Na)-silica gel
Applications: Reductively produce radical anions and dianions, dechlorinate alkyl and aryl halides and desulfurize compounds
Gęstość:
0,7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08705348 Jednostka: 2813 ADR: 4.3,II |