Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ze względu na konserwację systemu ceny niestandardowe i dostępność produktu nie będą widoczne od godziny 01:00 w sobotę do 00:30 w poniedziałek. Złożone zamówienia będą przetwarzane po zakończeniu konserwacji.
Zeolite β, ammonium
Dostawca: Alfa Aesar
45874.14EA 219 PLN InStock
45874.14 45874.36 45874.22
Zeolite β, ammonium
Zeolite beta, ammonium
Applications: Zeolite beta is used in isomerization of waxes, and Friedel Crafts reactions (alkylation and acylation)
Formuła: SiO₂:Al₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132601
Numer CAS: 1318-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-283-8
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość