Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ethyl piperidin-1-ylacetate ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
A13663.06EA 197 PLN InStock
A13663.06 A13663.22 A13663.14
Ethyl piperidin-1-ylacetate ≥98%
Ethyl piperidin-1-ylacetate
Formuła: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…111 °C (25 mmHg)
Gęstość: 0,984
Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134496
Numer CAS: 23853-10-3
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość