Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
Login
/
Register
Poland
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
0
0 zł
Złóż zamówienie
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
:
Thermo Fisher Scientific
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
:
Thermo Fisher Scientific
:
133044-44-7
:
:
C₉H₇NO₂S
:
MFCD02660572
:
190…194 °C
:
193.22 g/mol
:
GHS07
:
Temperatura otoczenia
Powiązane informacje
Documentation
Certyfikaty
Szukaj według numeru partii
msds_ALFAH27154
Organic Building Blocks and Intermediates
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Ilość
H27154.03
H27154.03
1 g
1 * 1 g
1 * 1 g - 213 zł
213 zł
-
+
1 * 1 g
213 zł
-
+
: H27154.03
: ALFAH27154.03
H27154.09
H27154.09
10 g
1 * 10 g
1 * 10 g - 1 020 zł
1 020 zł
-
+
1 * 10 g
1 020 zł
-
+
: H27154.09
: ALFAH27154.09