Drukuj
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), proszek -40 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
44169.06EA 2000 PLN
44169.06 44169.14
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), proszek -40 mesh
Erbium
Formuła: Er
MW: 167,26 g/mol
Temp. Wrzenia: 2863 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1529 °C
Gęstość: 9,066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010987
Numer CAS: 7440-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-160-1
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,03679