Drukuj

2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 97%

Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo

H33451.03EA 2170 PLN
H33451.03 H33451.MD
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₈F₅NOS
MW: 273,22
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652489
ADR: 6.1,III

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR