Drukuj
2-Mercapto-7-methyl-3-phenyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H33976.06EA 1140 PLN
H33976.06 H33976.MD H33976.03
2-Mercapto-7-methyl-3-phenyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
2-Mercapto-7-methyl-3-phenyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formuła: C₁₇H₁₆N₂OS₂
Temp. topnienia: 343…345 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01896130
Numer CAS: 299919-85-0