Drukuj
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H33997.03EA 262 PLN
H33997.03 H33997.09
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22
Temp. topnienia: 25…27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01313220
Numer CAS: 68981-86-2