Drukuj

3-(Pentafluorothio)benzylamine 97%

Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo

H34486.06EA 2810 PLN
H34486.06 H34486.03
3-(Pentafluorothio)benzylamine 97%
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Formuła: C₇H₈F₅NS
MW: 233,20
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06213674
ADR: 8,III

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR