Drukuj
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 97%
Uwaga
H50522.MDEA 563 PLN
H50522.MD
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone
Formuła: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
MW: 226,66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00454210
Numer CAS: 53062-98-9