Drukuj
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
H52298.03EA 725 PLN InStock
H52298.03 H52298.MD H52298.06
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine
Formuła: C₁₆H₁₇N₃O₅
MW: 331,33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010115
Numer CAS: 4836-13-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-421-9