Drukuj
2-Amino-3-benzyloxypyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H54341.MDEA 602 PLN
H54341.MD H54341.03
2-Amino-3-benzyloxypyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-benzyloxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₈H₂₃BN₂O₃
MW: 326,20 g/mol
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13191381
Numer CAS: 756520-57-7