Drukuj
D-β-Proline ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
H57356.MDEA 899 PLN
H57356.MD H57356.03
D-β-Proline ≥98%
D-beta-Proline
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Temp. topnienia: 185…191 °C
Numer MDL: MFCD08272856
Numer CAS: 72580-54-2