Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
Login
/
Zarejestruj się
Poland
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
0 zł
Order Entry
Strona główna
DSG (Disuccinimidyl glutarate)
DSG (Disuccinimidyl glutarate) 97%
DSG (Disuccinimidyl glutarate) 97% | DSG (Disuccinimidyl glutarate)
DSG (Disuccinimidyl glutarate) 97%
:
Thermo Fisher Scientific
DSG (Disuccinimidyl glutarate) 97%
:
Thermo Fisher Scientific
:
79642-50-5
:
:
C₁₃H₁₄N₂O₈
:
MFCD00153597
:
326.26 g/mol
:
GHS07
msds_ALFAH58208
Organic Building Blocks and Intermediates
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Pk
H58208.MC
H58208.MC
100 mg
1 * 100 mg
1 * 100 mg - 1 410 zł
1 410 zł
-
+
1 * 100 mg
1 410 zł
-
+
: H58208.MC
: ALFAH58208.MC
H58208.ME
H58208.ME
500 mg
1 * 500 mg
1 * 500 mg - 4 870 zł
4 870 zł
-
+
1 * 500 mg
4 870 zł
-
+
: H58208.ME
: ALFAH58208.ME