Drukuj
Methyl-5-bromosalicylate 98+%
Uwaga
H64372.14EA 1850 PLN
H64372.14 H64372.06
Methyl-5-bromosalicylate 98+%
Methyl-5-bromosalicylate
Formuła: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Temp. topnienia: 61…65 °C (lit.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016460
Numer CAS: 4068-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-776-4