Drukuj
3-Bromobenzamide 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H64672.14EA 455 PLN
H64672.14 H64672.22
3-Bromobenzamide 99%
3-Bromobenzamide
Formuła: C₇H₆BrNO
MW: 200,04 g/mol
Temp. topnienia: 156…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017127
Numer CAS: 22726-00-7