Drukuj
Tylosin tartrate 94%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
J62633.03EA 425 PLN
J62633.03 J62633.09 J62633.06
Tylosin tartrate 94%
Tylosin tartrate
Applications: Macrolide antibiotic
Formuła: C₄₆H₇₇NO₁₇·C₄H₆O₆
MW: 1066,20 g/mol
Numer MDL: MFCD00070094
Numer CAS: 1405-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-781-5