Drukuj
1-β-D-Arabinofuranosyluracil 99%
Dostawca: Thermo Scientific
J64147.06EA 329 PLN
J64147.06 J64147.14 J64147.03
1-β-D-Arabinofuranosyluracil 99%
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
Formuła: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00065998
Numer CAS: 3083-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-386-9