Drukuj
Bromek etydu 98% dla biologii molekularnej
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,8-Diamino-5-etylo-6-fenylofenantridinium bromide
J67270.14EA 6100 PLN
J67270.14
Bromek etydu 98% dla biologii molekularnej
Bromek etydu
Formuła: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 261 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011724
Numer CAS: 1239-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-984-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I