Drukuj
Oxypurinol ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
L07160.MDEA 285 PLN
L07160.MD L07160.06 L07160.03
Oxypurinol ≥98%
Oxypurinol
Formuła: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,113 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047205
Numer CAS: 2465-59-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-570-9