Drukuj
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L16739.14EA 583 PLN
L16739.14
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formuła: C₇H₁₁F₄NO
MW: 201,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 58 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,228
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069160
Numer CAS: 392-63-2