Drukuj
Antimony(V) fluoride compound with graphite (1:1)
Niebezpieczeństwo
L16962.14EA 867 PLN
L16962.14
Antimony(V) fluoride compound with graphite (1:1)
Antimony(V) fluoride compound with graphite
Formuła: C:SbF₅
MW: 228,75 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236643
Numer CAS: 59839-60-0
ADR: 8,II