Drukuj
5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L17795.MEEA 1330 PLN
L17795.ME L17795.MC L17795.03
5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
5-Bromo-1H-indol-7-amine
Formuła: C₈H₇BrN₂
Temp. topnienia: 104…105 °C
Numer MDL: MFCD02093961
Numer CAS: 374537-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ADR: 6.1,III